SLFH025
Filtro de jeringa de PTFE hidrófobo Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-FH, Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 0,45 μm.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex™
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millex™
Parámetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnicas
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
19.7 mm
Diámetro
25 mm
filtración área
3.9 cm2
volumen
100 mL
Matriz
Fluoropore®
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
sample type organic solution(s)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
- Los filtros de jeringa Millex™ con membrana de Fluoropore® (PTFE) son ideales para la eliminación de partículas finas y la clarificación de disoluciones orgánicas, la filtración de ventilación y la esterilización de gases.
- Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE) o de polipropileno para bajos extraíbles.
- Las membranas ofrecen una amplia compatibilidad química y una excelente resistencia a los disolventes para una recuperación máxima de las muestras.
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Los clientes también vieron
Artículos
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
Protocolos
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.