Documentos clave
SF020100J
Millipore
SUS Filter 5 Layer Mesh
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinónimos:
SUS Filter 5 Layered Mesh 2μm Code 0 10 in.
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
silicone seal
stainless steel
fabricante / nombre comercial
SUS Filter
disponibilidad
available only in Japan
Parámetros
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
tamaño de poro
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Características y beneficios
Format: Single Layer
Nota de preparación
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable