Documentos clave
SCT127
Sigma-Aldrich
Colorante sináptico BioTracker 640 rojo C2 (FM4-64)
Live cell imaging synaptic dye that detects neural synaptic activitiy at neuromuscular junctions and synapses.
Sinónimos:
Live cell imaging probe
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
cell based assay: suitable
método de detección
fluorometric
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Los colorantes sinápticos BioTracker constituyen una serie de colorantes de estirilo catiónico fluorescente desarrollados para seguir las actividades sinápticas en las uniones neuromusculares o las sinapsis. Estos colorantes suelen tener una cola lipófila en un extremo y una muy hidrófila en el otro. En presencia de células o preparaciones de tejidos, los colorantes se dividen entre la fase acuosa, donde carecen prácticamente de fluorescencia, y el parte exterior de las membranas de la superficie celular, donde los colorantes introducen el extremo lipófilo en las membranas y se vuelven intensamente fluorescentes. Durante la endocitosis posterior a la estimulación nerviosa, los colorantes quedan atrapados dentro de las vesículas. Por lo tanto, después de lavar los colorantes de la superficie de la célula, la señal fluorescente es proporcional al número de vesículas recién formadas. Por otro lado, durante la exocitosis, los colorantes se liberan de las vesículas junto con los neurotransmisores, lo que provoca una disminución de la señal fluorescente. Como consecuencia, el cambio en la intensidad fluorescente refleja la cantidad de endocitosis/exocitosis o actividad sináptica.
Propiedades espectrales
Absorbancia (membranas): 510 nm
Emisión (membranas): 750 nm
Aplicación
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Colorante sináptico para imágenes de células vivas que detecta la actividad sináptica neuronal en las uniones neuromusculares y las sinapsis.
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Calidad
Propiedades espectrales
Absorbancia (membranas): 510 nm
Emisión (membranas): 750 nm
Forma física
Liofilizada
Almacenamiento y estabilidad
Conservar el colorante sináptico BioTracker 640 Red C2 (FM4-64) a 2-8°C protegido de la luz. Las disoluciones madre se pueden preparar a 10 mM y conservar a 4°C o -20°C durante seis meses o más.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. BioTracker 640 Red C2(FM4-64)シナプス色素でシナプス小胞を染色する操作手順を教えていただきたいです。
    1 answer
    1. Below is a link to the product bulletin, which contains the assay protocol.
      https://www.emdmillipore.com/product/BioTracker-640-Red-C2FM4-64-Synaptic-Dye,MM_NF-SCT127#documentation