SCT137
Colorante rojo para mitocondrias BioTracker 633
Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health.
Sinónimos:
Live cell imaging probe
About This Item
Productos recomendados
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
General description
Las mitocondrias son orgánulos que se encuentran en gran número en la mayoría de las células, en las cuales se producen los procesos bioquímicos de la respiración y la producción de energía. En las células metabólicamente activas, las mitocondrias producen un potencial de membrana manteniendo un gradiente de protones a través de las membranas interna y externa. La pérdida de potencial de la membrana mitocondrial es una característica distintiva de la apoptosis y de la mala salud celular.
Los colorantes mitocondriales BioTracker son colorantes fluorógenos para la tinción de mitocondrias en las células vivas. Los colorantes son permeables a la membrana y se vuelven brillantemente fluorescentes al acumularse en la membrana mitocondrial. La tinción se pierde cuando las mitocondrias se despolarizan durante la muerte celular, lo que permite supervisar la viabilidad celular.
El colorante rojo para mitocondrias BioTracker 633 se puede detectar utilizando el canal Cy5 rojo. La fluorescencia depende del potencial de la membrana mitocondrial, y el colorante puede utilizarse para supervisar los cambios ocurridos en el potencial de la membrana mitocondrial en las células durante la apoptosis.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 622 nm
Emisión: 648 nm
Los colorantes mitocondriales BioTracker son colorantes fluorógenos para la tinción de mitocondrias en las células vivas. Los colorantes son permeables a la membrana y se vuelven brillantemente fluorescentes al acumularse en la membrana mitocondrial. La tinción se pierde cuando las mitocondrias se despolarizan durante la muerte celular, lo que permite supervisar la viabilidad celular.
El colorante rojo para mitocondrias BioTracker 633 se puede detectar utilizando el canal Cy5 rojo. La fluorescencia depende del potencial de la membrana mitocondrial, y el colorante puede utilizarse para supervisar los cambios ocurridos en el potencial de la membrana mitocondrial en las células durante la apoptosis.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 622 nm
Emisión: 648 nm
Application
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Obtención de imágenes celulares
Colorante mitocondrial para obtener imágenes de células vivas que tiñe la membrana de las mitocondrias y se utiliza para detectar la viabilidad, la actividad metabólica y la salud general de las células.
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Tinción de células vivas
Quality
Propiedades espectrales
Absorbancia: 622 nm
Emisión: 648 nm
Absorbancia: 622 nm
Emisión: 648 nm
Physical form
Liofilizada
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c