Documentos clave
SCT041
Sigma-Aldrich
Colorante para células vivas BioTracker Green Copper
Live Cell imaging probe for detection of Copper (Cu+) ion in live cells.
Sinónimos:
Fluorescent Cu+ detection
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
lyophilized
aplicaciones
cell analysis
método de detección
fluorometric
Descripción general
El cobre es uno de los oligometales requeridos por los organismos vivos y es un cofactor esencial para las actividades enzimáticas de la citocromo c oxidasa, la superóxido dismutasa y la tirosinasa. Por otro lado, la homeostasis anómala del cobre provoca trastornos graves como el síndrome de Menkes y la enfermedad de Wilson, o puede estar relacionada con la enfermedad de Alzheimer y el cáncer.El colorante de células vivas BioTracker Green Copper es una sonda fluorescente para detectar el Cu+, que es el estado rédox dominante del cobre en un entorno intracelular reductor. El colorante es un material incoloro prácticamente sin fluorescencia. Tras la reacción con Cu+, la intensidad de su fluorescencia a 510 nm aumenta más de 100 veces con respecto a la anterior a la reacción. Sin embargo, no se observa aumento de la fluorescencia en presencia de especies reactivas del oxígeno y otros oligometales en las células como Cu2+, Mn2+, CO2+, Ni2+, Fe+, Fe2+ y Zn2+.Propiedades espectrales:Absorbancia (máx.): 480 nmEmisión (máx.): 510 nmCategoría de investigación:Colorante de células vivas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
728.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
387.1 °C
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Could you please provide information on the concentration and use of the Biotracker Green Copper Live Cell Dye (SCT041)?
    1 answer
    1. The Biotracker Green Copper Live Cell Dye (SCT041) is provided as a lyophilized powder, hence no specific concentration is provided.
      Preparation instructions are as follows:
      1. Preparation of the reagent: CopperGREEN is a colorless solid. Before opening the vial, spin down the solid to the bottom by a microcentrifuge.
      2. Warm the vial to room temperature and add 50 μl of DMSO to one vial to make a 1 mM stock solution. Dissolve the crystal completely by careful pipetting. The solution will also be a colorless liquid. Use a neutral buffer solution for dilution of the stock solution. It's important to note that CopperGREEN could be oxidized in acidic solutions.
      For further details, please refer to the article and internal information.
      Helpful?
  2. What is the detection range of this probe for copper concentration?
    1 answer
    1. Unfortunately, the minimum intracellular level of Cu+ that the probe can identify has not been established. The recommended usage concentration in culture medium is 5 uM. In the cell-free system, the probe can detect Cu+ at a concentration of more than 0.2 µM.