Documentos
SCR127
Sigma-Aldrich
Synthetic Laminin
Synthetic peptide, powder, suitable for the in vitro culture of rat neural stem cells
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
product name
Péptido de laminina sintética para células madre neuronales de rata,
assay
>95% (HPLC)
Quality Level
form
lyophilized
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Categorías relacionadas
General description
La laminina, una proteína de la matriz extracelular de la membrana basal de la célula, está involucrada en varias actividades biológicas, como la adherencia, la proliferación, la migración, la invasión y la diferenciación celulares. Estas macromoléculas heterotrímeras, que consisten en cadenas α, β y γ, son difíciles de extraer y purificar en cantidades consistentemente activas de los tejidos nativos. Si bien pueden asilarse algunas de estas isoformas de laminina de células cultivadas o tejidos placentarios, en ambos casos, el rendimiento proteico global tiende a ser relativamente bajo y experimenta variaciones de un lote a otro. Por consiguiente, muchos científicos que trabajan con células madre han visto necesario probar cada nuevo lote de laminina para asegurarse de que el nivel de actividad de la proteína bastaba para mantener su cultivo de células madre.
Para superar esta barrera temporal, se considera muy ventajoso un sustrato de laminina sintética definida con propiedades de unión y funcionales similares a las de la proteína laminina nativa, ya que eliminaría la necesidad de probar y cribar nuevos lotes de proteína nativa. El péptido laminina sintética de Millipore es un sustituto adecuado de la proteína laminina nativa y se ha optimizado para propiciar específicamente la adherencia, la proliferación y la diferenciación multilinaje de las células madre neuronales de rata (NSC) in vitro. Las células madre neuronales de rata cultivadas en placas de cultivo tisular recubiertas con péptidos laminina sintéticos exhiben los marcadores característicos de las células madre neuronales, nestina y Sox-2, y además poseen la capacidad de diferenciarse en los linajes gliales y neuronales. El péptido laminina sintética de Millipore es una alternativa económica, reproducible y definida al sustrato ECM para el cultivo in vitro de células madre neuronales de rata.
(Nota: este producto se ha optimizado para favorecer el crecimiento de las NSC de rata y no se recomienda su uso con NSC de ratón o humanos).
Packaging
5 x 3 mg
Physical form
Péptido liofilizado
Storage and Stability
El péptido laminina sintética (Nº de referencia SCR127) se envía liofilizado y debe almacenarse a -20°C tras su recepción. Una vez reconstituido, el péptido debe conservarse a 4ºC y utilizarse en el plazo de 1 mes.
Legal Information
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Daniele Bottai et al.
Human molecular genetics, 28(1), 64-73 (2018-09-22)
Cornelia de Lange syndrome (CdLS), which is reported to affect ∼1 in 10 000 to 30 000 newborns, is a multisystem organ developmental disorder with relatively mild to severe effects. Among others, intellectual disability represents an important feature of this condition. CdLS
Alex Straiker et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(17) (2021-09-11)
Cannabis contains more than 100 phytocannabinoids. Most of these remain poorly characterized, particularly in neurons. We tested a panel of five phytocannabinoids-cannabichromene (CBC), cannabidiolic acid (CBDA), cannabidivarin (CBDV), cannabidivarinic acid (CBDVA), and Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV) in two neuronal models, autaptic hippocampal
James H Felce et al.
Science signaling, 11(561) (2018-12-20)
For many years, the high-affinity receptor for immunoglobulin E (IgE) FcεRI, which is expressed by mast cells and basophils, has been widely held to be the exemplar of cross-linking (that is, aggregation dependent) signaling receptors. We found, however, that FcεRI
Artículos
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Protocolos
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.