Saltar a
511-500
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium (500 ml)
Sinónimos:
Primary Cell Culture Media
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
All-in-one ready-to-use media
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium is an all-in-one ready-to-use media. It fully supports cell growth on its own.
Application
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium (500 ml) has been used to culture lung spheroid cells(LSCs) and human Het1A cells.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
211500815500R211500
description
-
description
-
description
-
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)