Saltar a
S2GPU01RE
Sistema de filtración al vacío Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 150 mL, pack of 12 ea
Sinónimos:
SCGPU01RE
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031623
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
150 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
120 mm
diam.
12.5 cm
filter capacity
150 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Este artículo es un sustituto directo de SCGPU01RE
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop®.
Las unidades de filtración estériles Stericup® y Steritop® utilizan membranas de alto rendimiento fiables para una esterilización por filtración óptima de los reactivos, las disoluciones tampón y los medios. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con una baja adsorción inespecífica y un diseño estable sin puntas.
Esta unidad de filtración Stericup® con membrana de polietersulfona (PES) y tamaño de poro de 0,22 μm, combina una tapa de botella de 150 ml con un matraz receptor de 150 ml y una tapa para procesamiento y almacenamiento.
Application
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas al tiempo que maximizan el flujo y se pueden utilizar para la esterilización por filtración al vacío de disoluciones acuosas, como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Para uso exclusivo en investigación
Features and Benefits
  • El embudo de filtración Quick Release se desconecta de la botella receptora con solo un un cuarto de vuelta—, lo que reduce la probabilidad de derrame y facilita la manipulación en la mesa de trabajo o debajo de la campana.
  • La identificación del producto en negrita en el embudo de filtración Steritop® muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, para una selección de productos rápida y apropiada para la aplicación.
  • El tapón de cierre mediante un clic está bridado y modificado para permitir un fuerte agarre en condiciones húmedas o secas—,y un tope táctil confirma un cierre seguro. Preocúpese menos de la posibilidad de derrame o contaminación de contenidos esterilizados.
  • Una amplia superficie esmerilada de escritura en la botella receptora y el color de la tapa más claro del tapón facilitan el etiquetado claro para mejorar la legibilidad y reducir los frotis ilegibles.
  • La tapa descansa sobre el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
  • Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S2GPU11RES2GPU10RES2GPU02RE
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 150 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 500 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
filter capacity
150 mL
filter capacity
1000 mL
filter capacity
500 mL
filter capacity
250 mL
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
material
polystyrene funnel(s), polystyrene housing, polyethersulfone membrane, polystyrene bottle
material
polystyrene housing, polystyrene funnel(s), polystyrene bottle, polyethersulfone membrane
material
polystyrene bottle, polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
material
polystyrene funnel(s), polystyrene housing, polystyrene bottle, polyethersulfone membrane
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
fitting
outlet flask (Receiver), inlet funnel
fitting
outlet flask (Receiver), inlet funnel
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
    1 answer
    1. Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
      Helpful?
  2. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      Helpful?
  3. Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    1 answer
    1. Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
      Helpful?
  4. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 answer
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      Helpful?
  5. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Helpful?
  6. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  7. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  8. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  9. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 answer
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      Helpful?
  10. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 answer
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  