Documentos clave
RW0629325
Millipore
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.5 µm, cellulose web 293 mm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web cellulose
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
Parámetros
550 °C max. temp.
96 mL/min-cm2 water flow rate
diám. del filtro
293 mm
grosor
140 μm
tamaño de poro
0.5 μm pore size
75 % porosity
Descripción general
Filter Code: RW06
Filter Type: Screen filter
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3