Documentos clave
PA51/111
Millipore
Actuador plástico neumático para válvula NOVASEPTIC®, normalmente cerrado (NC)
About This Item
Código UNSPSC:
31251504
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
plastic cover (POM C)
plastic indicator (POM C)
stainless steel cover
Nivel de calidad
Agency
meets EN ASTM 303
meets EN Stainless Steel EN 1.4305
Parámetros
-6-(-1) bar pressure range
0-70 °C temp. range
Aspereza promedio (RA)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
peso
4.4 kg (9.70 lb)
Aplicación
El cuerpo de la válvula aplicada y el diafragma pueden tener diferentes límites de temperatura o presión de diseño. El componente más débil en el producto montado determina los límites máximos de temperatura y presión del diseño.
Envase
El actuador está envasado en una caja cerrada.
Información legal
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany