Merck
P3B010A01
Millipore
Placa Pellicon® 3 con membrana Biomax®
10kDa, A Screen, 0.11 m2
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 10 kDa Membrane, A screen, 0.11 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Nivel de calidad
Características
holdup volume 9 mL (in feed channel)
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
2.3 cm (0.90 in.)
Longitud
20.6 cm (8.1 in.)
Anchura
5.6 cm (2.2 in.)
área de la membrana
0.11 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Biomax® (Membrane)
tamaño de poro
10 kDa NMWCO
pH
1-14
Categorías relacionadas
Descripción general
Los dispositivos de filtración Pellicon® 3 son casetes avanzadas de alto rendimiento, ideales para las concentraciones actuales más elevadas de anticuerpos terapéuticos, así como para los procesos de filtración más exigentes que requieren presiones y temperaturas de funcionamiento más elevadas, así como regímenes de limpieza cáusticos.
La casete Pellicon® 3 con membrana Biomax® es perfecta para la filtración de anticuerpos monoclonales y disoluciones que contienen albúmina, hormonas, vacunas y factores de crecimiento.
Este dispositivo de ultrafiltración P3B010A01 Pellicon® 3 se caracteriza por un tamaño de poro de 10 kDa de NMWCO, una membrana Biomax® 10 y unas dimensiones de 2,3 cm (A) x 5,6 cm (An) x 20,6 cm (L).
Características y beneficios
  • Robustos y fiables: ideales para los procesos de filtración más exigentes de hoy en día
  • Alto rendimiento: producen una excelente resolución, rendimientos y resistencia a la contrapresión
  • Recuperación óptima del producto gracias a la probada tecnología de membrana
  • Tecnología libre de huecos: membranas sin huecos de última generación resuelven prácticamente cualquier desafío de separación
  • Adhesión superior, sin defectos: Ultracel® utiliza membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso
  • Fabricación automatizada: ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
  • Cuidado e instalación fáciles: fácil de instalar y mantener
Otras notas
Estos productos se fabrican en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación.
Nota de análisis
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Información legal
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.