P2B100A25
Módulo Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltración Biomax®
filtration area 2.5 m2, NMWCO 100 kDa
Sinónimos:
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-100 A 2.5 m2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
7.6 cm (3 in.)
Longitud
21 cm (8.3 in.)
Anchura
17.8 cm (7.0 in.)
filtración área
2.5 m2
Área nominal de la membrana
2.5 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Biomax®
tamaño de poro
100 kDa NMWCO
pH
1-14
Categorías relacionadas
Descripción general
La membrana de polietersulfona BIOMAX 100 de Millipore tiene estructuras carentes de huecos que protegen contra fugas de solutos a través de los microdefectos normalmente asociados con los huecos situados debajo de las finas pieles de las membranas de UF convencionales. Estas membranas sin huecos son más permeables, lo que produce un flujo elevado con una retención del producto equivalente o superior. Estas membranas sin huecos proporcionan las ventajas de un procesamiento rápido y de gran rendimiento, así como sistemas más pequeños.
El módulo de ultrafiltración Pellicon® 2 maxi BIOMAX cuenta con una superficie de filtración de 2,5 m2 y un tamaño de poro de 100 kDa de NMWCO.
Aplicación
- Disoluciones proteicas
- Disoluciones de polisacáridos
- Suspensiones víricas
Cosecha, lavado o clarificación de:
- Cultivos y lisados celulares
- Suspensiones coloidales
- Cultivos víricos
Características y beneficios
- Pantalla tipo A (pantalla estrecha)
- Membranas sin huecos de última generación para afrontar prácticamente cualquier desafío de separación
- Trayectoria de flujo corta para un mayor caudal y una capacidad de separación de mayor resolución
- Opción de configuración del canal de flujo que proporciona capacidad de optimización del proceso
- Predecible, rápido, escalable
- Escalabilidad lineal real desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
- Ofrece una mayor resolución, mejores rendimientos y una resistencia superior a la contrapresión
- Las membranas Ultracel son membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso para obtener membranas sin defectos con una calidad superior
Otras notas
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2