MXQCAM001
Milliflex® Quantum Camera
For use with Milliflex® Quantum system
About This Item
Productos recomendados
Materiales
304L stainless steel plate (front)
aluminum housing
epoxy-coated housing
glass window(s)
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Milliflex®
aplicaciones
pharmaceutical
compatibilidad
for use with Milliflex® Quantum Systems
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Artículos
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.