Documentos
MXQREAD01
Millipore
Lector Milliflex® Quantum
Part of the Milliflex® Quantum system, Fluorescence-based technology, For the rapid detection of microbial contamination
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.79
AC/DC input
100 V / 200 V AC, 50-60 Hz
material
304L stainless steel chamber (optical)
304L stainless steel handle
PVC foot
aluminum housing (sheet 1050)
glass filter (OG550; optical)
polyester housing
transparent polycarbonate protector(s) (LED)
manufacturer/tradename
Milliflex®
parameter
15-40 °C temperature (with or without camera)
H
12.5 cm (4.9 in.)
W
14.2 cm (5.6 in.)
weight
4.4 kg (9.7 lb)
output
24 V (direct current)
application(s)
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
El lector Milliflex Quantum® es un sistema sencillo y fácil de usar diseñado para utilizar en una mesa de laboratorio. Forma parte del sistema Milliflex Quantum®, que consiste en una tecnología fluorescente rápida para la detección cuantitativa rápida de contaminantes en una amplia gama de matrices filtrables.
Application
El lector Milliflex Quantum® se utiliza para contar visualmente los microorganismos viables filtrados en una membrana, hasta una UFC por muestra. Es adecuado para la detección rápida de contaminación microbiana en materias primas, muestras durante los procesos, productos finales, agua y muestras medioambientales.
Specifications
El lector Milliflex Quantum cumple con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE y tiene la marca de la CE
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.