Documentos clave
MXPESPTCL
Millipore
Válvulas para muestreo sanitario MicropreSure®
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Sinónimos:
Válvula para muestreo de acero inoxidable
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316L stainless steel
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
MicropreSURE®
válvula tamaño
1-1/2 in.
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
La válvula para muestreo sanitario MicropreSure® es un accesorio del muestreador MicropreSure®. El muestreador MicropreSure® es un muestreador para filtración en línea que simplifica los análisis microbiológicos durante el proceso. Se trata de un diseño sencillo y protector que permite el procesamiento aséptico de las muestras justo en el lugar de recogida, reduciendo así el riesgo de contaminación. La válvula de muestreo sanitaria se instala en la salida del puerto de muestreo que tiene la conexión Tri-Clover para el muestreo fácil de los líquidos.
Aplicación
La válvula para muestreo sanitario MicropreSure® se utiliza para el muestreo y la filtración en línea de líquidos acuosos como cerveza, productos lácteos, agua embotellada, análisis de productos farmacéuticos, refrescos, sidra, bebidas deportivas y vino para pruebas de contaminación microbiana.
Información legal
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing