Saltar a
MXPESP14N
Válvulas para muestreo sanitario MicropreSure®
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, 316L stainless steel
Sinónimos:
Válvula para muestreo de acero inoxidable
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
316L stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
valve size
1/4 in.
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
shipped in
ambient
General description
La válvula para muestreo sanitario MicropreSure® es un accesorio del muestreador MicropreSure®. El muestreador MicropreSure® es un muestreador para filtración en línea que simplifica los análisis microbiológicos durante el proceso. Se trata de un diseño sencillo y protector que permite el procesamiento aséptico de las muestras justo en el lugar de recogida, reduciendo así el riesgo de contaminación. La válvula de muestreo sanitaria se instala en la salida del puerto de muestreo que tiene la conexión Tri-Clover para el muestreo fácil de los líquidos.
Application
La válvula para muestreo sanitario MicropreSure® se utiliza para el muestreo y la filtración en línea de líquidos acuosos como cerveza, productos lácteos, agua embotellada, análisis de productos farmacéuticos, refrescos, sidra, bebidas deportivas y vino para pruebas de contaminación microbiana.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MXPESPTCLMXPESPWELMXPESP5CN
compatibility
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/4in. weld end valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
polypropylene cap
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 numbers
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®