Documentos clave
MSPV01FS1
Millipore
Viresolve® Pod Prefilter
Prefiltration before parvovirus removal
Sinónimos:
Pod Viresolve Prefilter, 0.11 m 2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Viresolve®
Parámetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
20-40 L process volume
técnicas
protein purification: suitable
filtración área
0.11 m2
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Adaptador
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Descripción general
Device Configuration: Pod
Aplicación
Prefiltration before parvovirus removal
Nota de preparación
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Información legal
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13