Documentos clave
MSPA10
MPAGE® Mini Spacer Plates
1.0 mm
Sinónimos:
mini gel plates
About This Item
Código UNSPSC:
41105312
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.0 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Materiales
glass plate
envase
pkg of 5 packs
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
An × Al
10.1 cm × 8.3 cm
gel tamaño
8.3 cm × 10.1 cm
gel grosor
1.0 mm
compatibilidad
for use with mPAGE®
  • Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Gel Caster Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.0 mm, 10 wells1.0 mm, 15 wells
Descripción general
Use 1.0 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 1.0 mm thickness.
Información legal
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.