LUXRGTDIL
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station
Diluent for use with Resolving Solution for MPAGE® Lux Curing Station
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station,
caducidad
12 mo.
Nivel de calidad
envase
1 ea of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Millipore
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
L × An × Al
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.