Saltar a
MP0DADPTF
Disposable Adapter Kit 6 through adapters, required if using MP0DDIVERTR
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shipped in
ambient