Documentos clave
MCYTOMAG-70K-PMX
Millipore
Panel de microesferas magnéticas de citocinas/quimiocinas de ratón MILLIPLEX® - Premezcladas 25 plex -Ensayo múltiple de inmunología
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Immunoassay
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
técnicas
multiplexing: suitable
compatibilidad
configured for Premixed
método de detección
fluorometric (Luminex xMAP)
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Para identificar citocinas específicas implicadas en cualquier respuesta inflamatoria o inmunitaria, podría ser necesario examinar paneles de citocinas, lo que a menudo requiere cierto nivel de automatización o un alto rendimiento. Las microesferas pueden facilitar el proceso de automatización y el cribado de alto rendimiento con funciones como el lavado a distancia. Las ventajas incluso fuera de la automatización son:
  • Opciones más flexibles de placa y lavadoras la de placa
  • Mejor rendimiento con muestras de suero o plasma turbias
  • Resultados de los análisis equivalentes a los obtenidos sin microesferas
  • El lavado automatizado evita muchos de los problemas asociados con el lavado con filtración al vacío
El panel de citocinas/quimiocinas de ratón MILLIPLEX® le permite concentrarse en el potencial terapéutico de las citocinas, así como en la modulación de la expresión de las citocinas. Junto con la plataforma Luminex® xMAP® en un formato de microesfera, obtendrá la ventaja de la velocidad y la sensibilidad ideales, lo que permite la detección cuantitativa múltiple de docenas de analitos simultáneamente y a su vez puede mejorar considerablemente la productividad.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Aplicación
  • Analitos: G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, KC, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNF-α
Otras notas
Sensibilidad: Consulte el protocolo del kit para conocer las sensibilidades de cada una de las citocinas.
Información legal
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Visite la Librería de documentos
Dana M Hardbower et al.
Amino acids, 48(10), 2375-2388 (2016-04-15)
We reported that arginase 2 (ARG2) deletion results in increased gastritis and decreased bacterial burden during Helicobacter pylori infection in mice. Our studies implicated a potential role for inducible nitric oxide (NO) synthase (NOS2), as Arg2 (-/-) mice exhibited increased
Elena A Govorkova et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(3), 1495-1504 (2014-12-24)
Compounds that target the cellular factors essential for influenza virus replication represent an innovative approach to antiviral therapy. Sp2CBMTD is a genetically engineered multivalent protein that masks sialic acid-containing cellular receptors on the respiratory epithelium, which are recognized by influenza
Rubia I Mancuso et al.
Immunity, inflammation and disease, 6(1), 128-142 (2017-11-10)
Streptococcus pneumoniae colonizes the nasopharynx of healthy individuals establishing a commensal relationship with the host. In some conditions, bacteria invade the lower respiratory tract and innate immune responses are crucial to avoid diseases such as pneumonia, sepsis, or meningitis. Here
Kshipra Singh et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 305(3), G225-G240 (2013-05-25)
L-Arginine (L-Arg) is a semiessential amino acid that has altered availability in human ulcerative colitis (UC), a form of inflammatory bowel disease, and is beneficial in murine colitis induced by dextran sulfate sodium (DSS), a model with similarity to UC.
Wei Lei et al.
PloS one, 11(8), e0160994-e0160994 (2016-08-31)
Sutherlandia frutescens is a medicinal plant that has been traditionally used in southern Africa for cancers, infections, and inflammatory conditions. We recently published experiments demonstrating that an aqueous extract of S. frutescens possessed potent immune-stimulatory activity. This work was carried
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. It seems that the sample wells are experiencing low bead counts while the standard and control wells are unaffected. This issue is limited to 1 or 2 cytokines, while the rest show normal counts. It doesn't appear to be related to the instrument, bead loss, or inadequate bead mixing. What could be the possible reason for this discrepancy?
    1 answer
    1. To reduce the occurrence of sample-related bead aggregation, the following steps can be taken:
      •Spin samples at 10,000 x g for 10 minutes immediately before preparing sample dilutions or loading samples into the plate.
      •Resuspend the plate in Wash Buffer instead of Sheath or Drive Fluid. The plate must be read within a couple of hours, and the buffer should be switched to Sheath or Drive Fluid for longer storage.
      •Dilute samples at a ratio of 1:2 or 1:4.
      •Perform more wash cycles after the primary incubation step of the assay to remove substances that cause bead aggregation.
      Helpful?
  2. Does the addition of 25 µL of Assay Buffer to the sample well count as a dilution when using a Milliplex kit that does not require a sample dilution prior to loading the plate?
    1 answer
    1. If the sample is not diluted prior to loading the plate, and the same volume of standard and sample are loaded, then there is no need to apply a sample dilution factor.