MCSP06H48
Plaquita Millicell® colgante para cultivo celular, PET 3 μm, 6 pocillos, 48/paq
Discontinued with Replacement Product No. PTSP06H48
Sinónimos:
Plaquitas para cultivo celular, placa para cultivo de tejido, plaquita permeable para cultivo, plaquita para cultivo de tejidos
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
esterilidad
sterile
Características
lid: no
envase
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parámetros
50 °C max. temp.
diám. del filtro
24 mm
filtración área
4.5 cm2
tamaño
6 wells
superficie
4.5 cm2
pocillo volumen máximo
5.9 mL
volumen de trabajo
2 mL
tamaño de poro
3.0 μm
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Plaquitas colgantes Millicell®: Precargadas en receptores o disponibles individualmente
- Para análisis de co-cultivo y de permeabilidad
- Diseño exclusivo que permite un acceso basolateral más fácil que otras plaquitas colgantes, con menor riesgo de contaminación
- Disponible en 5 tamaños de poro y 3 diámetros, entre ellos un tamaño de poro de 1 μm que es ópticamente transparente para una mejor visualización al microscopio
Aplicaciones: Fijación celular, crecimiento celular, diferenciación celular, inmunocitoquímica
Aplicación
Información legal
sustituido por
Protocolos
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.