MB1HC23CL3
Filtro de profundidad Millistak+® en formato μPOD
B1HC, filtration area 23 cm², Process Development Scale
Sinónimos:
Millistak+Depth Filter in Pod format, B1HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® en formato μPOD, B1HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Materiales
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Nivel de calidad
descripción
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Altura
6.6 cm (2.6 in.)
Longitud
8.9 cm (3.5 in.)
filtración área
0.0023 m2
impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
420-750 mg/ft2
entrada
sample type liquid
conductividad
3.64 – 10.5 μS/cm
grado de filtro
B1HC
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Esta gama de medios B1HC ofrece un rendimiento óptimo a través de una matriz de densidad de gradiente, ideal para la clarificación secundaria después de la filtración por flujo tangencial, la filtración en profundidad o la centrifugación. Los filtros Millistak+® Pod están disponibles en tres series distintas de calidad de los medios para satisfacer sus requisitos específicos: DE, CE y HC.
El sistema Millistak+® Pod es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria, como cultivos celulares, levaduras y lisados de E. coli poscentrifugación, repliegues de E. coli, medios, vacunas, proteínas plasmáticas y sueros.
Fáciles de usar
Con el diseño compacto y modular de nuestro nuevo sistema Millistak+® Pod, puede aumentar la productividad y acortar el tiempo de los ciclos.
La instalación y la configuración del sistema Pod es sencilla y directa. El diseño único de los adaptadores y los distribuidores desechables facilita la conexión de los filtros Pod al resto de las operaciones de la unidad en el proceso. La naturaleza autónoma y desechable del sistema protege a los técnicos de la exposición a riesgos biológicos y elimina los requisitos de mantenimiento, así como de validación de la limpieza.
Aplicación
Características y beneficios
- Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
- Amplia gama de tipos de medios ofrecida en productos de una o varias capas
- Los medios de doble acción Millistak+® HC mejoran la prefiltración y comprimen la clarificación
- Formato flexible y modular que ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 litros o más
- El diseño desechable patentado elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
- Los filtros de Pod independientes protegen a los técnicos de la exposición a peligros biológicos
- La construcción robusta es fácil de usar y configurar
- Su menor tamaño facilita el uso en espacios reducidos
Especificaciones
Nota de preparación
2 ciclos de autoclave de 60 minutos a 123 °C
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.