MAWP037A0
Indicador de aerosoles, 37 mm, ésteres mezclados de celulosa, 0,8 µm, blanco, con almohadilla
Microscopic particle analysis and sample collection
Sinónimos:
Air Quality Monitoring Device
About This Item
Productos recomendados
material
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
filter diam.
37 mm
filtration area
9 cm2
pore size
0.8 μm pore size
fitting
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
application(s)
environmental
shipped in
ambient
General description
En cada paquete de indicador se marca el valor de recuento promedio de partículas de fondo (ABC).
- Premontado con filtros in-situ
- Disponible con membranas de peso adaptado
Aplicaciones:
Los indicadores de análisis de aerosoles están disponibles con membranas de ésteres de celulosa de 0,45 µm y 0,8 µm. Los indicadores de peso adaptado contienen dos filtros con un peso equivalente a 0,1 mg, lo que elimina la necesidad de pre-pesar el filtro de ensayo en los análisis gravimétricos.
Application
Principle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2