Documentos clave
MAPK8960B
Millipore
MultiScreen Punch Kit for 4 mL vials
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
Seleccione un Tamaño
100 MG
CHF 294,60
250 MG
CHF 402,50
500 MG
CHF 637,80
1 G
CHF 804,20
2.5 G
CHF 1.533,50
5 G
CHF 2.247,20
10 G
CHF 3.310,60
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-09355-100MG
CHF 294,60
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
CHF 294,60
250 MG
CHF 402,50
500 MG
CHF 637,80
1 G
CHF 804,20
2.5 G
CHF 1.533,50
5 G
CHF 2.247,20
10 G
CHF 3.310,60
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-09355-100MG
CHF 294,60
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
product line
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
shipped in
ambient
Components
includes multiple punch and 2 carrier racks for 4 mL vials
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany