Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
MABT837
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-LBPA, clon 6C4
clone 6C4, from mouse
Sinónimos:
LBPA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6C4, monoclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
all
técnicas
ELISA: suitable
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bacterial ... Lbpa(61281717)
Descripción general
El ácido Lyso bis-fosfatídico (LBPA, ácido lisobifosfatídico, L(bis)PA) es un lípido que se encuentra exclusivamente en los endosomas tardíos y se utiliza como marcador de estos endosomas. Una de las características de los endosomas tardíos es un complejo sistema de membranas internas dentro de la luz que contiene grandes cantidades del LBPA único, poco degradable, y por tanto forma un dominio de membranas especializado dentro de los endosomas. Los endosomas tardíos no solo funcionan como un compartimiento principal de clasificación de proteínas, sino también como una estación obligatoria para las LDL y otros ligandos endocitados destinados a la degradación. La investigación demuestra que las membranas ricas en LBPA dentro de los endosomas tardíos regulan el transporte del colesterol, probablemente actuando como un dispositivo de recolección y distribución. La enfermedad genética de Niemann Pick tipo C (NPC) se caracteriza por trastornos de almacenamiento lisosómicos y endosómicos. En los fibroblastos cutáneos de pacientes con NPC, se observa acumulación de colesterol dentro de las vesículas que contienen los marcadores endosómicos tardíos LBPA y Rab7.
Especificidad
El clon 6C4 detecta específicamente el LBPA, pero no PC, PE, SM, PS, CL, PI, Sul, Chol, CER,o CE purificados del extracto lipídico de células renales de hámster bebé (BHK) (Kobayahsi, T., et al. (1998). Nature. 392(6672):193-197).
La molécula diana no es específica de especie.
Inmunógeno
Membranas endosómicas de fibroblastos renales de hámster bebé (BHK) que corresponden al LBPA de hámster.
Aplicación
Análisis de inmunocitoquímica: 4,0 µg/ml de un lote representativo detectaron el LBPA en células A431, HUVEC y NIH/3T3.
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó inmunorreactividad de LBPA endosómico tardía por inmunocitoquímica fluorescente utilizando células MCF7 que sobreexpresaban MLN64 (Alpy, F., et al. (2001). J Biol. Chem. 276(6):4261-4269).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó inmunorreactividad LBPA de endosomas tardíos en fibroblastos cutáneos de donantes sanos, así como de pacientes con enfermedad de Niemann Pick tipo C (NPC) y de Tay-Sachs por inmunocitoquímica fluorescente (Kobayahsi, T., et al. (1999). Nat Cell Biol. 1(2):113-118).
Análisis de inmunocitoquímica: un lote representativo detectó inmunorreactividad de LBPA de endosomas tardíos en células renales de hámster bebé (BHK) por inmunocitoquímica fluorescente (Kobayahsi, T., et al. (1998). Nature. 392(6672):193-197).
Análisis mediante microscopia electrónica: un lote representativo detectó una distribución celular similar del LBPA en los fibroblastos cutáneos de pacientes con enfermedad de Niemann Pick tipo C (NPC) autosómica recesiva, como se ve en células de riñón de hámster bebé (BHK) (Kobayahsi, T., et al. (1999). Nat Cell Biol. 1(2):113-118).
Análisis mediante microscopia electrónica: un lote representativo detectó inmunorreactividad LBPA específicamente asociada con los endosomas tardíos en células renales de hámster bebé (BHK), pero no en las membranas limitantes positivas para lgp120 de los mismos endosomas (Kobayahsi, T., et al. (1998). Nature. 392(6672):193-197).
Análisis ELISA: un lote representativo detectó específicamente pocillos recubiertos con extracto lipídico total de células renales de hámster bebé (BHK) o LBPA purificado, pero no otros lípidos (PC, PE, SM, PS, CL, o PI) o extracto lipídico purificado de BHK (Kobayahsi, T., et al. (1998). Nature. 392(6672):193-197)
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: un lote representativo detectó específicamente el LBPA purificado depositado en una placa para HPTLC, pero no otros lípidos (PC, PE, SM, PS, CL, PI, Sul, Chol, Cer, CE) purificados del extracto lipídico de células renales de hámster bebé (BHK) (Kobayahsi, T., et al. (1998). Nature. 392(6672):193-197).
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-LBPA, clon 6C4, está validado para utilizar en inmunocitoquímica, microscopia electrónica, ELISA e inmunotransferencia por puntos para la detección de LBPA.
Subcategoría de investigación
Adherencia (CAM)
Calidad
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células HeLa.
Análisis mediante inmunocitoquímica: 4,0 µg/ml de este anticuerpo tiñeron los endosomas tardíos en las células HeLa.
Forma física
Anticuerpo IgG1κ monoclonal de ratón purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Curtis B Read et al.
mBio, 13(6), e0296122-e0296122 (2022-11-22)
Anaplasma phagocytophilum is the etiologic agent of the emerging infection, granulocytic anaplasmosis. This obligate intracellular bacterium lives in a host cell-derived vacuole that receives membrane traffic from multiple organelles to fuel its proliferation and from which it must ultimately exit
Simon Zenke et al.
Nature communications, 13(1), 6459-6459 (2022-10-31)
Intercellular communication is crucial for collective regulation of cellular behaviors. While clustering T cells have been shown to mutually control the production of key communication signals, it is unclear whether they also jointly regulate their availability and degradation. Here we
Pia Hartwig et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
For many years, the biology of glycosphingolipids was elucidated with the help of glucosylceramide synthase (GCS) inhibitors such as 1-phenyl-2-decanoylamino-3-morpholino-1-propanol (PDMP). Additionally, PDMP gained interest because of its chemosensitizing effects. Several studies have successfully combined PDMP and anti-cancer drugs in
Jessica Venugopal et al.
Scientific reports, 12(1), 16437-16437 (2022-10-01)
Sickle cell disease (SCD) is associated with altered plasma and erythrocyte lipid profiles. In a previous study, SCD mice with deficiency of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) were observed to have more severe anemia and increased sickling compared to control
Thach Tuan Pham et al.
Journal of extracellular vesicles, 12(8), e12354-e12354 (2023-08-09)
Extracellular vesicles (EVs) can be produced from red blood cells (RBCs) on a large scale and used to deliver therapeutic payloads efficiently. However, not much is known about the native biological properties of RBCEVs. Here, we demonstrate that RBCEVs are