MABS2309
Anti-p66shc Antibody, clone BG8
Sinónimos:
SHC-transforming protein 1;SHC-transforming protein 3;SHC-transforming protein A;Src homology 2 domain-containing-transforming protein C1;SH2 domain protein C1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BG8, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 62.82 kDa
observed mol wt ~62 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SHC1(6464)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SHC-transforming protein 1 in NIH3T3 cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected p66shc 1 in Immunofluorescence application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected p66shc in Immunocytochemistry application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected p66shc in Western Blotting application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95); Su, K.G., et al. (2012). Eur J Neurosci. 35(4):562-71).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable