Documentos clave
MAB1586
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NMDAR1, (todas las variantes de empalme), clon R1JHL
clone R1JHL, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-GluN1, Anti-NDHMSD, Anti-NDHMSR, Anti-NMD-R1, Anti-NMDA1, Anti-NMDAR1, Anti-NR1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
R1JHL, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
Not specified
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Especificidad
Subunidad 1 del receptor de NMDA (todas las variantes de empalme). No se observó reactividad cruzada con otras subunidades del receptor de NMDA. Reconoce una proteína de 103-116 kDa en homogeneizado de hipocampo cerebral de rata mediante inmunotransferencia.
Inmunógeno
Epítopo: (todas las variantes de empalme)
Proteína de fusión de los aminoácidos 1 a 564 del NR1 de rata.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del NMDAR1 utilizando este anticuerpo anti-NMDAR1 (todas las variantes de empalme), clon R1JHL validado para utilizar en WB.
Inmunotransferencia western: 1:300. Se recomienda diluir el anticuerpo en TBST (Tris-HCl 20 mM, NaCl 137 mM, Tween-20 al 1%, pH 7,6) que contenga un 5% de leche desnatada y azida sódica al 0,05%. El anticuerpo diluido se puede utilizar al menos 5 veces sin una disminución significativa de la señal. Conservar a 2-8°C entre usos.
Inmunoprecipitación: 3 μg por 200 μg de lisado precipitarán cuantitativamente todo el NMDA R1 en 200 μg de lisado cerebral de rata.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Forma física
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Liofilizada. Reconstituir con 50 μl de PBS, pH 7,4. No contiene conservantes.
Presentación: Purificada
Almacenamiento y estabilidad
Mantener el material liofilizado a -20°C durante un máximo de seis meses después de la fecha de recepción. Después de la reconstitución, mantener a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de seis meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Lenka Mikasova et al.
Brain : a journal of neurology, 135(Pt 5), 1606-1621 (2012-05-01)
Autoimmune synaptic encephalitides are recently described human brain diseases leading to psychiatric and neurological syndromes through inappropriate brain-autoantibody interactions. The most frequent synaptic autoimmune encephalitis is associated with autoantibodies against extracellular domains of the glutamatergic N-methyl-d-aspartate receptor, with patients developing
María Rodríguez-Muñoz et al.
Oncotarget, 6(34), 35458-35477 (2015-10-16)
In the brain, the histidine triad nucleotide-binding protein 1 (HINT1) and sigma 1 receptors (σ1Rs) coordinate the activity of certain G-protein coupled receptors (GPCRs) with that of glutamate N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs). To determine the role of HINT1-σ1R in the plasticity
Alex Bicket et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 310(10), C808-C820 (2016-03-25)
Equilibrative nucleoside transporters (ENTs) facilitate the flux of nucleosides, such as adenosine, and nucleoside analog (NA) drugs across cell membranes. A correlation between adenosine flux and calcium-dependent signaling has been previously reported; however, the mechanistic basis of these observations is
Meilin Tian et al.
Scientific reports, 6, 34751-34751 (2016-10-08)
Allostery is essential to neuronal receptor function, but its transient nature poses a challenge for characterization. The N-terminal domains (NTDs) distinct from ligand binding domains are a major locus for allosteric regulation of NMDA receptors (NMDARs), where different modulatory binding
Nami Tajima et al.
Nature, 534(7605), 63-68 (2016-05-03)
The physiology of N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptors is fundamental to brain development and function. NMDA receptors are ionotropic glutamate receptors that function as heterotetramers composed mainly of GluN1 and GluN2 subunits. Activation of NMDA receptors requires binding of neurotransmitter agonists to