MABN2635
Anti-Mitochondrial ferritin/FTMT Antibody, clone C65-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies, primary antibodies
clon
C65-2, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 27.54 kDa
observed mol wt ~29 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human, monkey
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgMκ
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FTMT(94033)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysates from HEK293 cells overexpressing Ferritin mitochondrial (FTMT).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected Ferritin, mitochondrial (FTMT) in lysate from HEK293 cells overexpressing FTMT.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Mitochondrial ferritin/FTMT in Immunohistochemistry applications (Yang, M., et al. (2017). Acta Histochem Cytochem. 50(1):49-55).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Mitochondrial ferritin/FTMT in Western Blotting applications (Yang, M., et al. (2017). Acta Histochem Cytochem. 50(1):49-55).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Mitochondrial ferritin/FTMT in Immunofluorescence applications (Yang, M., et al. (2017). Acta Histochem Cytochem. 50(1):49-55).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable