MABN2609
Anti-P2X4 receptor Antibody, clone 12-10H
Sinónimos:
P2X purinoceptor 4;P2X4;ATP receptor;Purinergic receptor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
12-10H, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 43.5 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
rat
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... P2rx4(29659)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in rat cerebral cortex tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:50 dilution of this antibody detected P2X4 in rat cerebral cortex tissue sections.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected P2X4 receptor in ELISA applications (Igawa, T., et al. (2019). Purinergic Signal.15(1):27-35).
Dot Blot: A representative lot detected P2X4 receptor in Dot Blot applications (Igawa, T., et al. (2019). Purinergic Signal. 15(1):27-35).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected P2X4 receptor in Dot Blot applications (Igawa, T., et al. (2019). Purinergic Signal. 15(1):27-35).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable