Documentos clave
MABN2440
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ABCA4, clon 5B4
Anti-ABCA4 Antibody, clone 5B4
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
clone 5B4, from mouse
Sinónimos:
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter, ATP-binding cassette sub-family A member 4, RIM ABC transporter, RIM protein, RmP, Stargardt disease protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5B4, monoclonal
species reactivity
bovine, human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ABCA4(24)
General description
El transportador de casetes de unión a ATP específico de la retina (UniProt: P78363; también conocido como miembro 4 de la subfamilia A de casetes de unión a ATP, ABCA4, transportador RIM ABC, proteína RIM, RmP, proteína de la enfermedad de Stargardt) está codificado por el gen ABCA4 (también conocido como ABCR) (ID del gen: 24) en humanos. ABCA4 es una proteína de membrana multipaso que se expresa exclusivamente en la retina y se encuentra en los bordes de las células fotorreceptoras bastoncillos. Contiene dos dominios transportadores de ABC (casete de unión a ATP) (aa 929-1160 y 1938-2170). En el ciclo visual, actúa como un extrusor retiniano o flipasa de la fosfatidiletanolamina en la retina para facilitar el retiro del todo-trans-retinol de las membranas del disco después del fotoblanqueo de la rodopsina. Se ha comunicado que mutaciones en el gen ABCA4 causan la enfermedad de Stargardt, que se caracteriza por una disminución de la visión central, atrofia de la mácula y el epitelio pigmentario retiniano subyacente, y la presencia frecuente de motas prominentes en el polo posterior de la retina. También se ha vinculado con la degeneración macular relacionada con la edad y la retinitis pigmentosa.
Specificity
El clon 5B4 detecta el transportador de casetes de unión a ATP específico de la retina en humanos y bovinos. Se dirige a un epítopo dentro de los 249 aminoácidos de la mitad N-terminal.
Immunogen
Fragmento recombinante etiquetado con GST que corresponde a los 249 aminoácidos de la mitad N-terminal del transportador de casetes de unión a ATP específico de la retina humana.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la ABCA4 en aplicaciones de inmunocitoquímica (Ahn, J., et. al. (2003). J. Biol. Chem. 278(41):39600-8).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó la ABCA4 en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Ahn, J., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(41):39600-8; Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46.).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo detectó la ABCA4 en aplicaciones de inmunoprecipitación (Ahn, J., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(41):39600-8; Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Categoría de investigación
Neurociencia
El anti-ABCA4, clon 5B4, Nº de ref. MABN2440, es un anticuerpo monoclonal de ratón muy específico dirigido al transportador de casetes de unión a ATP específico de la retina y ha sido probado para ser utilizado en inmunocitoquímica, inmunoprecipitación y Western Blotting.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido retiniano humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la ABCA4 en 10 µg /ml de lisado de tejido retiniano humano.
Target description
~250 kDa observados; 255,94 kDa calculados. Pueden observarse bandas no caracterizadas en algunos lisados.
Physical form
Anticuerpo IgG2b monoclonal de ratón purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
T Cronin et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(11), e21934-e21934 (2021-10-03)
Dysfunction of the ATPase-binding Cassette Transporter protein (ABCA4) can lead to early onset macular degeneration, in particular to Stargardt disease. To enable translational research into this form of blindness, we evaluated the effect of Cas9-induced disruptions of the ABCA4 gene
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    ELISA worked, FACS staining failed
    I bought this Ab since it might recognize the extracellular domain of the indicated protein. First test it in an ELISA, the antibody worked well. Then moved to FACS based detection, this antibody failed to work in both living cell staining and fix-permeabilization conditions.