MABN2418
Anti-CELF4 Antibody, clone N446/80
clone N446/80, from mouse
Sinónimos:
CUGBP Elav-like family member 4, Bruno-like protein 4, CUG-BP- and ETR-3-like factor 4, RNA-binding protein BRUNOL-4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N446/80, monoclonal
reactividad de especies
human, rat, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CELF4(56853)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CELF4 in human hippocampus tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad