MABN2397
Anti-MYCBP2 Antibody, clone PM-8A9
clone PM-8A9, from mouse
Sinónimos:
E3 ubiquitin-protein ligase MYCBP2, Myc-binding protein 2, Pam/highwire/rpm-1 protein, Protein associated with Myc
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PM-8A9, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYCBP2(23077)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous PAM (MYCBP2)and overexpressed Myc-tagged PAM (Courtesy of Roberta L. Beauchamp, Massachusetts General Hospital, Boston, USA).
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MYCBP2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1