MABN1847
Anti-Synapsin-1 Antibody, clone MEGS3-10A
clone MEGS3-10A, from mouse
Sinónimos:
Synapsin-1, Synapsin I
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEGS3-10A, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Syn1 (20964)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: An 1:1000 dilution of the ascites prior to antibody purification detected a higher Synapsin-1 expression in brain lysate from a 60-day old (P60) mouse than from a 6-day old (P6) mouse (Courtesy of Professor Michael E. Greenberg, Harvard Medical School, Boston, MA).
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synapsin-1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable