MABN1526
Anti-pro-Orexin Antibody, clone 3H9.3
clone 3H9.3, from mouse
Sinónimos:
prepro-Orexin, pro-Orexin, prepro-Hcrt, pro-Hcrt, prepro-Hypocretin, pro-Hypocretin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3H9.3, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPOX(5498)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected pro-orexin in 10 µg of human thalamus tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1