MABF920
Anti-SAP/SH2D1A Antibody, clone 1A9
clone 1A9, from rat
Sinónimos:
SH2 domain-containing protein 1A, Signaling lymphocytic activation molecule-associated protein, SLAM-associated protein, T-cell signal transduction molecule SAP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A9, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SH2D1A(4068)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Flow Cytometry Analysis: A representative lot immunostained wild-type, but not sh2d1a-knockout, murine peripheral blood CD3+CD4+ lymphocytes (Zhong, M.C., and Veillette, A. (2013). Mol. Cell. Biol. 33(6):1223-1232).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SAP, but not EAT-2 or ERT, exogenously expressed in the mouse mature mouse T cell line BI-141 (Roncagalli, R., et al. (2005). Nat. Immunol. 6(10):1002-1010).
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected SAP/SH2D1A in mouse splenocytes.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable