Merck
Todas las fotos(5)
Documentos
MABE343
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-puromicina, clon 12D10
clone 12D10, from mouse
Sinónimos:
Anti-Puromycin, Clone 12D10 Anti-Puromycin, Puromycin Detection Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12D10, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
General description
La puromicina es un antibiótico aminonucleósido procedente de la bacteria Streptomyces alboniger, que actúa como un inhibidor de la síntesis de proteínas al bloquear la traducción mediante la terminación prematura de la cadena en el ribosoma. Los anticuerpos monoclonales contra la puromicina pueden utilizarse con métodos inmunoquímicos convencionales para controlar directamente la traducción, un método que se conoce como surface sensing of translation (SUnSET). Parte de la molécula se parece al extremo 3′ del ARNt aminoacilado, lo que hace que sea útil para el análisis de la traducción de proteínas. La puromicina induce la fragmentación del ADN en los timocitos y en las células de leucemia humana HL-60.
Specificity
Anticuerpo anti-puromicina, clon 12D10, demostró reaccionar con la muestra problema humana, preincubada con puromicina. Se prevé que reaccionará con todas las especies cuando la muestra problema se incube con puromicina.
Immunogen
Puromicina de Streptomyces alboniger
Application
Análisis de inmunotransferencia Western (tinción de proteínas totales): Los lisados de células HEK293 tratadas con puromicina y cicloheximida o sólo con puromicina se resolvieron utilizando SDS-PAGE y se transfirieron a una membrana. Las proteínas se visualizaron utilizando la tinción Ponceau S.
Análisis mediante inmunocitoquímica: En una dilución 1:10 000 de un lote representativo se detectaron proteínas neosintetizadas con puromicina incorporada en los lisados de células HeLa tratados con puromicina.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: En un lote representativo se detectaron proteínas neosintetizadas con puromicina incorporada en el Western blot (Reineke, L. C., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(18):3499-3510.; Trinh, M. A. et al. (2012). Cell Rep. 1(6):678-688.; Fortin, D. A., et al. (2012). J Neurosci. 32(24):8127-8137.; Clavarino, G., et al. (2012). PLoS Pathog. 8(5):e1002708.; David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; White, L. K., et al. (2011). J Virol. 85(1):606-620.; Hoeffer, C. A., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(8):3383-3388.; Goodman, C. A., et al. (2010). FASEB J. 25(3):1028-1039.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.; Santini, E., et al. (2013). Nature. 493(7432):411-415.; Quy. P. N., et al. (2013). J Biol Chem. 288(2):1125-1134.; Hulmi. J. J., et al. (2012). Am J Physiol Endocrinol Metab. 304(1):E41-50.; Bhattacharya, A., et al. (2012). Neuron. 76(2):325-337.; Hoeffer, C. A., et al. (2013). J Neurophysiol. 109(1):68-76.).
Análisis mediante inmunofluorescencia: En un lote representativo se detectaron proteínas neosintetizadas con puromicina incorporada en el Western blot (Reineke, L. C., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(18):3499-3510.; Trinh, M. A. et al. (2012). Cell Rep. 1(6):678-688.; Fortin, D. A., et al. (2012). J Neurosci. 32(24):8127-8137.;David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; David, A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(23):20688-20700.; White, L. K., et al. (2011). J Virol. 85(1):606-620.; Hoeffer, C. A., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(8):3383-3388.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.; Goodman, C. A., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(17):E989.; Santini, E., et al. (2013). Nature. 493(7432):411-415.; Quy. P. N., et al. (2013). J Biol Chem. 288(2):1125-1134.).
Análisis mediante inmunohistoquímica: En un lote representativo se detectaron proteínas neosintetizadas con puromicina incorporada en IHC (Goodman, C. A., et al. (2010). FASEB J. 25(3):1028-1039.).
Análisis de clasificación de células activadas por fluorescencia: En un lote representativo se detectaron proteínas neosintetizadas con puromicina incorporada en el FACS (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Alexa Fluor es una marca registrada de Life Technologies.
Categoría investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-puromicina, clon 12D10, detecta la puromicina incorporada en proteínas. Los anticuerpos monoclonales contra la puromicina pueden utilizarse con métodos inmunoquímicos convencionales.
Subcategoría investigación
Proteínas de unión y metabolismo del ARN
Quality
Evaluado mediante inmunoelectrotransferencia (western blot) en lisados de células HEK293 tratados con puromicina y cicloheximida o sólo con puromicina.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Una dilución 1:25 000 de este anticuerpo detectó a las proteínas neosintetizadas con puromicina incorporada en los lisados de células HEK293 tratados sólo con puromicina. Este anticuerpo detectó también pequeñas cantidades de proteínas neosintetizadas con puromicina incorporada en las células HEK293 tratadas con puromicina y ciclohexamida.
Target description
La puromicina se incorpora en las proteínas neosintetizadas Sólo en presencia de puromicina, este anticuerpo detecta las proteínas neosintetizadas de múltiples pesos moleculares con puromicina incorporada. Sin embargo, se observa una señal más débil cuando también está presente la cicloheximida, un inhibidor de la biosíntesis de proteínas en los eucariotas.
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05%.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisados de células HEK293 tratados con puromicina y cicloheximida o con puromicina sólo
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Daniel W D West et al.
The Journal of physiology, 594(2), 453-468 (2015-11-10)
Ribosome biogenesis is the primary determinant of translational capacity, but its regulation in skeletal muscle following acute resistance exercise is poorly understood. Resistance exercise increases muscle protein synthesis acutely, and muscle mass with training, but the role of translational capacity
Anna Maria Copeland et al.
Journal of virology, 87(21), 11659-11669 (2013-08-24)
Rift Valley fever virus (RVFV), an ambisense member of the family Bunyaviridae, genus Phlebovirus, is the causative agent of Rift Valley fever, an important zoonotic infection in Africa and the Middle East. Phlebovirus proteins are translated from virally transcribed mRNAs
Kim Tran et al.
ACS chemical biology, 9(12), 2796-2806 (2014-10-04)
Endoplasmic reticulum (ER) stress plays an important role in the decline in pancreatic β cell function and mass observed in type 2 diabetes. Here, we developed a novel β cell-based high-throughput screening assay to identify small molecules that protect β
Thomas Chaillou et al.
Journal of cellular physiology, 231(9), 1894-1902 (2015-12-20)
The ribosome has historically been considered to have no cell-specific function but rather serve in a "housekeeping" capacity. This view is being challenged by evidence showing that heterogeneity in the protein composition of the ribosome can lead to the functional
Hanna Hörnberg et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(50), 12697-12706 (2016-12-16)
The establishment of precise topographic maps during neural development is facilitated by the presorting of axons in the pathway before they reach their targets. In the vertebrate visual system, such topography is seen clearly in the optic tract (OT) and
Artículos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Ver todo
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.