MABF153E
Anti-CD8a (Mouse), clone 53-6.7, biotin conjugate Antibody
clone 53-6.7, from rat, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD8a, CD8a
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
53-6.7, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Cd8A(12525)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD8a in one million C57Bl/6 splenocytes.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable