MABE662
Anti-TERT Antibody, clone 7D5.2
clone 7D5.2, from mouse
Sinónimos:
Telomerase reverse transcriptase, hEST2, hTRT, Telomerase-associated protein 2, Telomerase catalytic subunit, TP2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7D5.2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TERT(7015)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected TERT in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TERT in 10 µg of PC3 human prostate cancer cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable