MABD55
Anti-TERT (human) Antibody, clone 2C4
clone 2C4, from mouse
Sinónimos:
Telomerase reverse transcriptase, HEST2, Telomerase catalytic subunit, Telomerase-associated protein 2, Short name=TP2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C4, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TERT(7015)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect TERT in HeLa cells, BJ and WI-38 fibroblasts (Masutomi, K., et al. (2003). Cell, Vol. 114:241–253).
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected TERT in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Descripción de destino
Three isoforms exist for human TERT: Isoform 1 at 127 kDa, Isoform 2 at 90 kDa, and Isoform 3 at 120 kDa
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable