MABE355
Anti-ADAR2 Antibody, clone 2D1.1
clone 2D1.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D1.1, monoclonal
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NUP98(4928)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAR2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable