MABE1896
Anti-JunB Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
75-5, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 29.10 kDa
observed mol wt ~43 kDa
reactividad de especies
human, mouse
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgGκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Junb(16477)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JunB in HeLa cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected JunB in Western Blotting applications (Passegue, E., et. al. (2000). EMBO J. 19(12):2969-79; Farras, R., et. al. (2008). Mol Cell Biol. 28(12):4173-87; Gomard, T., et. al. (2010). PLoS One. 5(3):e9585).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected JunB in HeLa cell line.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected JunB in Immunocytochemistry applications (Bakiri, L., et. al. (2000). EMBO J. 19(9):2056-68).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable