MABC974
Anti-Dysferlin/DYSF Antibody, clone 10H3.1
clone 10H3.1, from mouse
Sinónimos:
Dysferlin, Dystrophy-associated fer-1-like protein, Fer-1-like protein 1, Dysferlin/DYSF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10H3.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DYSF(8291)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Dysferlin/DYSF in 10 µg of human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable