MABC580
Anti-Clathrin Heavy Chain Antibody, clone 6F10.1
clone 6F10.1, from mouse
Sinónimos:
Clathrin heavy chain 1, Clathrin Heavy Chain, Clathrin heavy chain on chromosome 17, CLH-17
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6F10.1, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLTC(1213)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: 25.0 µg/mL from a representative lot detected Clathrin Heavy Chain in HeLa, A431, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Clathrin Heavy Chain in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable