MABC002H
Mouse IgG1 Negative Control, clone Ci4, PE conjugate
Mouse IgG1 Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
clon
Ci4, monoclonal
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
SUGGESTED USAGE
Flow cytometry - use 10 μl direct from the vial per 100 μl of whole blood, or 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) or bone marrow cells in 100 μl buffer.
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags & General Use
Isotype Control Antibodies
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable