Documentos
MAB8702
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-virus del dengue, clon 3H5-1
clone 3H5-1, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
3H5-1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
General description
El dengue es una enfermedad vírica aguda transmitida por mosquitos que se caracteriza por fiebre, cefalea, artralgia (dolor retroorbitario intenso), mialgia, exantema, náuseas y vómitos. Las infecciones son causadas por cualquiera de los cuatro serotipos víricos estrechamente relacionados, pero antigénicamente distintos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4). La infección por uno de estos serotipos no proporciona inmunidad de protección cruzada, por lo que las personas que viven en una zona endémica del dengue pueden tener cuatro infecciones por dengue durante su vida. El dengue es principalmente una enfermedad urbana de los trópicos, y los virus que lo causan se mantienen en un ciclo en el que intervienen los seres humanos y Aedes aegypti, un mosquito doméstico que pica durante el día y que prefiere alimentarse de los seres humanos. La mayoría de los dengues producen una enfermedad relativamente leve, pero algunas infecciones pueden producir la forma hemorrágica del dengue (FHD) o síndrome de choque por dengue, siendo los niños lo que están particularmente en riesgo. Se han notificado brotes epidémicos desde 1779, pero la incidencia ha ido en aumento, y en los últimos 15 años se han intensificado las pandemias mundiales de serotipos múltiples. No existe un tratamiento antivírico específico para el dengue, pero tanto para el dengue clásico como para el hemorrágico, las medidas sintomáticas y de apoyo son eficaces. Los factores de riesgo importantes para la FHD son la cepa y el serotipo del virus implicado, así como la edad, el estado inmunitario y la predisposición genética del paciente.
Specificity
Reacciona con el virus del dengue de tipo 2.
Immunogen
Antígeno del dengue tipo 2 (Nueva Guinea C).
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
Este anticuerpo contra el virus del dengue tipo II, clon 3H5-1, está validado para su uso en HI e IF para la detección del virus del dengue tipo II
Recomendado para su uso en inmunofluorescencia. También adecuado para su uso en pruebas de inhibición de la hemaglutinación y ensayos de reducción de placa.
IFA: 1:200-1:400.
Diluya con tampón a pH 7,5-8,0 hasta los volúmenes de trabajo deseados. Para una dilución mayor, debe utilizarse un medio que contenga proteínas u otro medio estabilizador.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína G. Líquido en PB 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH = 7,6 con azida Na al 0,1 % como conservante
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Mantener entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses después de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Muestra de paciente positivo para el dengue
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Leticia Franco et al.
PLoS neglected tropical diseases, 5(8), e1251-e1251 (2011-08-11)
Dengue virus (DENV) circulates in human and sylvatic cycles. Sylvatic strains are both ecologically and evolutionarily distinct from endemic viruses. Although sylvatic dengue cycles occur in West African countries and Malaysia, only a few cases of mild human disease caused
Characterization of the early events in dengue virus cell entry by biochemical assays and single-virus tracking.
van der Schaar, HM; Rust, MJ; Waarts, BL; van der Ende-Metselaar, H; Kuhn, RJ; Wilschut et al.
Journal of virology null
Sialic acid expression in the mosquito Aedes aegypti and its possible role in dengue virus-vector interactions.
Cime-Castillo, J; Delannoy, P; Mendoza-Hernandez, G; Monroy-Martinez, V; Harduin-Lepers et al.
BioMed Research International null
Rodrigo Guabiraba et al.
European journal of immunology, 43(6), 1529-1544 (2013-03-19)
Dengue virus (DENV), a mosquito-borne flavivirus, is a public health problem in many tropical countries. IL-22 and IL-17A are key cytokines in several infectious and inflammatory diseases. We have assessed the contribution of IL-22 and IL-17A in the pathogenesis of
Zhi-Shan Zhang et al.
Molecular medicine reports, 11(2), 1009-1016 (2014-11-06)
There is currently no effective vaccine to prevent dengue infection, despite the existence of multiple studies on potential methods of immunization. The aim of the present study was to explore the effect of DNA and/or recombinant protein on levels of