Documentos clave
24448
Supelco
Trampa de hidrocarburos Supelcarb HC
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
volumen
120 cc
Adaptador
1/8 in. fitting
aplicaciones
PFAS testing
Descripción general
Elimina los compuestos orgánicos del gas portador, aire e hidrógeno. Nosotros fabricamos esas trampas para asegurar la máxima capacidad de captura por gramo y el material más limpio posible. El material absorbente en las trampas Supelcarb HC tiene dos veces la capacidad de captura del carbón activado.
Hydrocarbon traps are basically used in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons. Supelcarb HC Hydrocarbon Trap removes organics from carrier gases, air, and hydrogen. This adsorbent has twice the trapping ability of activated charcoal.
Información legal
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)