MAB8560
Anticuerpo anti-virus de la poliomielitis 1, clon 583-G8-G2-A4
ascites fluid, clone 583-G8-G2-A4, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
583-G8-G2-A4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Specificity
Application
Enfermedades infecciosas
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
PROTOCOLO IFA
SUGERIDO:
Portaobjetos de sustrato:
1. Raspe y coloque las células en los pocillos del portaobjetos del microscopio.
2. Deje secar al aire.
3. Fije con acetona fría durante 10 minutos a +4°C.
Tinción:
1. Añada 15 μl de anticuerpo contra la poliomielitis diluido .
2. Incube a +37°C durante 30 minutos en una cámara húmeda.
3. Enjuague en PBS durante 5 minutos; repita con PBS reciente.
4. Añada 15 μl de anticuerpo marcado diluido.
5. Repita la pasos 2 y 3
6. Monte con glicerol tamponado.
Enfermedades infecciosas - víricas
Storage and Stability
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c