Documentos clave
GF33524805
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinónimos:
FE240252
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 335-248-05
Longitud
0.5 m
bobina anchura
50 mm
grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)