Documentos
MAB5492
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-huntingtina, a.a. 1-82
ascites fluid, clone 2B4, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Huntingtin, Anti-Huntingtin Antibody, Detection Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2B4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Specificity
Reacciona con la proteína huntingtina, aminoácidos 1-82. El anticuerpo reconoce la huntingtina natural y la mutante.
Immunogen
Epítopo: aa 1-82
Huntingtina humana recombinante, aminoácidos 1-82.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-huntingtina, a.a. 1-82, es un anticuerpo contra la huntingtina para utilizar en ELISA, IC, IH y WB.
Inmunotransferencia Western: 1:500-1:5 000
Inmunocitoquímica(1): 1:500-1:5 000
Inmunohistoquímica(1,2): 1:500-1:5 000
ELISA : 1:500-1:5 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Target description
348 kDa
Physical form
Líquido ascítico que no contiene conservantes.
Sin purificar
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Lisado de la corteza cerebral humana sana, corteza cerebral de ratón; muestras de ratones con HD o sanos
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Gennady Ermak et al.
The Journal of biological chemistry, 284(18), 11845-11853 (2009-03-10)
Our work suggests an important new link between the RCAN1 gene and Huntington disease. Huntington disease is caused by expansion of glutamine repeats in the huntingtin protein. How the huntingtin protein with expanded polyglutamines (mutant huntingtin) causes the disease is
Phosphorylation of mutant huntingtin at serine 116 modulates neuronal toxicity.
Watkin, EE; Arbez, N; Waldron-Roby, E; O'Meally, R; Ratovitski, T; Cole, RN; Ross, CA
Testing null
Sean M DeGuire et al.
The Journal of biological chemistry, 293(48), 18540-18558 (2018-09-07)
Huntington's disease is a fatal neurodegenerative disorder resulting from a CAG repeat expansion in the first exon of the gene encoding the Huntingtin protein (Htt). Phosphorylation of this protein region (Httex1) has been shown to play important roles in regulating
Sophie Vieweg et al.
The Journal of biological chemistry, 291(23), 12074-12086 (2016-03-24)
The first exon of the Huntingtin protein (Httex1) is one of the most actively studied Htt fragments because its overexpression in R6/2 transgenic mice has been shown to recapitulate several key features of Huntington disease. However, the majority of biophysical
S-nitrosylation of dynamin-related protein 1 mediates mutant huntingtin-induced mitochondrial fragmentation and neuronal injury in Huntington's disease.
Haun, F; Nakamura, T; Shiu, AD; Cho, DH; Tsunemi, T; Holland, EA; La Spada, AR; Lipton, SA
Antioxidants & Redox Signaling null